Learn More
Gasa de oro, malla 82 tejida a partir de alambre de 0,06 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484775 25 x 25 mm cada uno
11348558 50 x 50 mm cada uno
11470311 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040586.FF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: Tela de alambre; área abierta: 63,2 %; ancho de apertura: 0,0097 in
Gold gauze is used to trap mercury vapors during the analysis of mercury by cold vapor-atomic absorption spectrophotometer (CVAAS). It is also used as a surface for condensation of mercury. Further, it is used as an electrode in electrochemistry for the reduction of uranium(V).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored gauze
Cantidad 25 x 25 mm
Tamaño de malla 82 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Tela de alambre
Información de solubilidad Insoluble in water.