Learn More
Gasa de oro, malla 100 tejida a partir de 0,064 mm de diám. Alambre, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365237 25 x 25 mm cada uno
11400351 50 x 50 mm cada uno
15421677 50 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040931.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Tela de alambre 100 x 100 mm aprox. 4,9 g; área abierta: 56,3 %; ancho de apertura: 0,0075 in
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored gauze
Densidad 19.32g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 x 25 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Tela de alambre 100x100 mm ∽4,9 g
Información de solubilidad Insoluble in water.