Learn More
Grabador de oro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3.8 L
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492007 3.8 L 3.80 litro
1 options
Código de producto. 15492007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044584.=C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
High purity, low sodium and 0.2 micron filtration system for semiconductor and microelectronic applicationsGold etchant is a selective general-purpose etchant for gold. It is compatible with negative and positive photoresists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold etchant
Cantidad 3.8 L
Formulario Líquido
Número MDL MFCD07370792
RU– Solo para uso en investigación