Learn More
3M™ GoggleGear™ Gafas protectoras de la serie 3000, cubierta de PVC, objetivo AF transparente Scotchgard™ , correa de tela premium
Tienda 3M ProductosDescripción
- 3M™ GoggleGear™ La serie Protectora Goggle 3000 presenta un diseño de tamaño completo con lente envolvente para mejorar el campo de visión y puente ranurado en la nariz para un ajuste más cómodo.
- Elige entre modelos con recubrimiento antiniebla o 3M™ Scotchgard™ antiempaña.
- El GoggleGear™ 3000 está disponible con ventilación indirecta para mejorar la circulación de aire y el rendimiento antiniebla, y es 3, protección contra gotas, 4, protección contra partículas grandes, y 6, protección contra corrientes de líquido, clasificación.
- Incluye una correa ajustable de tela de poliéster, o una correa de neopreno ajustable fácil de limpiar, así como un diseño optimizado de la cubierta con ranuras para muchas gafas graduadas.
- El modelo de lente de acetato cumple con el requisito de resistencia química de ISO la 16321, ayudando a proteger a los trabajadores de los riesgos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Color | Transparente |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas anti-niebla |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | PVC |
| Protección UV | Ninguno |
| Frame Type | Cuadro completo |