Learn More
3M™ GoggleGear™ Gafas protectoras de la serie 3000, cubierta de PVC, objetivo AF transparente Scotchgard™ , correa de tela premium
Código de producto. 31875403 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del bastidor:
PVC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del bastidor Tamaño de la unidad
31875403 PVC cada uno
1 options
Código de producto. 31875403 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100325224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10€
    9.13€ / paquete de 1
    Ahorro 4.97€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La serie de gafas protectoras 3000 presenta un diseño de tamaño completo con lente envolvente para mejorar el campo de visión, y puente nariz ranurado para un ajuste más cómodo
  • 3M™ GoggleGear™ La serie Protectora Goggle 3000 presenta un diseño de tamaño completo con lente envolvente para mejorar el campo de visión y puente ranurado en la nariz para un ajuste más cómodo.
  • Elige entre modelos con recubrimiento antiniebla o 3M™ Scotchgard™ antiempaña.
  • El GoggleGear™ 3000 está disponible con ventilación indirecta para mejorar la circulación de aire y el rendimiento antiniebla, y es 3, protección contra gotas, 4, protección contra partículas grandes, y 6, protección contra corrientes de líquido, clasificación.
  • Incluye una correa ajustable de tela de poliéster, o una correa de neopreno ajustable fácil de limpiar, así como un diseño optimizado de la cubierta con ranuras para muchas gafas graduadas.
  • El modelo de lente de acetato cumple con el requisito de resistencia química de ISO la 16321, ayudando a proteger a los trabajadores de los riesgos químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Color Transparente
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas anti-niebla
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PVC
Protección UV Ninguno
Frame Type Cuadro completo