Learn More
3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad 6000
Descripción
- Para gafas de seguridad con ventilación indirecta y una 3M™ Scotchgard™ Recubrimiento antivaho y antirayaduras, uso 3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad serie 6000.
- Nuestras gafas de seguridad de perfil grande cuentan con ventilación indirecta para permitir que el aire circule y ayudar a reducir el empañamiento.
- La lente de policarbonato presenta una 3M™ Scotchgard™ Recubrimiento antivaho y antirayaduras para una protección antivaho superior y una mayor durabilidad que resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua.* .
- Disponible en una gama de colores de cubierta y dos opciones de lentes.
- *Pruebas internas de 3M según el método de prueba EN168 en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Ninguno |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Color de marco | Rojo |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Polipropileno |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Perfil grande |