Description
Este suero se produce a partir de sangre completa obtenida de animales adultos sanos.
Specifications
Specifications
| Color | Marrón rojizo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20°C |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Sterilization Method | 0.2 μfiltración m |
| Fuente | Sangre completa recogida de animales adultos sanos |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| pH | Desde 7 hasta 8 |