Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Código de producto. 10763265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10763265 500 μL 0.25 miligramo
1 options
Código de producto. 10763265 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 32260
 Artículo restringido
En stock
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified Rabbit IgG, whole molecule.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one