missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPAS4, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16043577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16043577 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16043577 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB18983.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NPAS4.

NXF is a member of the basic helix-loop-helix-PER (MIM 602260)-ARNT (MIM 126110)-SIM (see SIM2; MIM 600892) (bHLH-PAS) class of transcriptional regulators, which are involved in a wide range of physiologic and developmental events (Ooe et al., 2004 [PubMed 14701734]).[supplied by OMIM

Sequence: CRFNTSKSLRRQS

Especificaciones

Antígeno NPAS4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NPAS4.
Dilución ELISA (1:4000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 0.5mg/mL in Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica NPAS4
Alias de gen Le-PAS/NXF/PASD10/bHLHe79
Símbolos de los genes NPAS4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human NPAS4.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 266743
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.