Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG, IgM (H+L) Secondary Antibody
Descripción
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31182 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31182 reacts with heavy chains of mouse IgG and IgM and with the light chains common to most mouse immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. After opening, dilute only enough antibody for a single day's use. Store remainder at 4°C under sterile conditions. Country of Origin: USA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mouse IgG, IgM (H+L) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 2.38 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.6 |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | Antigen affinity chromatography |
| Cantidad | 2 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.