Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse Kappa Light Chain Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Description
The sensitivity and specificity of each lot is confirmed using ELISA. Minimal cross-reactivity with rabbit, rat, human, bovine, guinea pig and donkey IgG is observed. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and more lot-to-lot consistency.
Spécification
Spécification
| Antígeno | Mouse Kappa Light Chain |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Superclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | PBS with 5mM sodium azide; pH 7.2-7.4 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Recombinant full-length protein. |
| Método de purificación | Gravity column chromatography |
| Cantidad | 1 mg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.