Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Código de producto. 10301364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10301364 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 10301364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 32430
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Working dilutions for Western blotting using SuperSignal West Substrates: SuperSignal West Pico Substrate - 1:250-1:1250 SuperSignal West Dura Substrate - 1:600-1:3000 SuperSignal West Femto Substrate - 1:1250-1:6000 ECL Western Blotting Substrate - 1:20-1:125.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.01 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified Mouse IgG, whole molecule.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one