missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-CRYAB, Polyclonal, Abnova™

Código de producto. 16010478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16010478 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16010478 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB7394.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Antígeno CRYAB
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CRYAB.
Dilución ELISA (1:128000) Western Blot (0.01-0.03 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica CRYAB
N.º de referencia del gen NP_001876.1
Alias de gen CRYA2/CTPP2/HSPB5
Símbolos de los genes CRYAB
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human CRYAB.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1410
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.