Learn More
Vaya 6983, TRC
Código de producto. 30390625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390625 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30390625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG76649510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-5-methoxy-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
CAS 133053-19-7
Fórmula molecular C26H26N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Go 6983, Goe 6983
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cn2CCCN(C)C)C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45
Nombre IUPAC 3-[1-[3-(dimetilamino)propil]-5-metoxiindol-3-il]-4-(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 442.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2005