Learn More
Go 6983, MedChemExpress
Código de producto. 16478477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478477 5 mg 5 miligramos
16441967 50 mg 50 miligramos
16416286 100 mg 100 miligramos
16405818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13689
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Go 6983
CAS 133053-19-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Gö 6983 Goe 6983
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 442.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.51
Porcentaje de pureza 95.61%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease