Learn More
R&D Systems™ Go 6983
Código de producto. 18074512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18074512 1 mg 1 miligramo
18044222 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074512 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2285/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.44€
    174.30€ / 1 miligramos
    Ahorro 20.14€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Broad spectrum PKC inhibitor
Broad spectrum protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 values are 7, 7, 6, 10, 60 and 20000 nM for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ, PKCζ and PKCμ respectively). Displays cardioprotective properties; reduces polymorphonuclear leukocyte adherence and infiltration following myocardial ischemia/reperfusion injury. Optimizes naïve human pluripotent stem cell growth and viability following naïve cell derivation from primed ESCs and iPSCs using naïve human stem cell medium (NHSM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133053-19-7
Fórmula molecular C26H26N4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Go 6983
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.51
Pureza >98%
Peso molecular 442.519