Learn More
Go 6976, TRC
Código de producto. 30406371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406371 5 mg
30397431 1 mg
30401744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7664855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136194-77-9
Fórmula molecular C24H18N4O
Peso molecular (g/mol) 378.43
Sinónimo 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole, Goe 6976, 5,6,7,13-Tetrahydro-13-methyl-5-oxo-12H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole-12-propanenitrile
SMILES C=CCc1cc(OC)c(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Go 6976
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1481