Learn More
GNF351, MedChemExpress
Descripción
GNF351 is a full aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist. GNF351 competes with a photoaffinity AHR ligand for binding to the AHR with an IC50 of 62 nM. GNF351 is minimal toxicity in mouse or human keratinocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNF351 |
| CAS | 1227634-69-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25N7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (303.77 mM) |
| SMILES | CC1=CN=CC(C2=NC(NCCC3=CNC4=C3C=CC=C4)=C5N=CN(C(C)C)C5=N2)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 411.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.5 |
| Mostrar más |