Learn More
GNF-PF-3777, MedChemExpress
Código de producto. 16483118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483118 10 mg 10 miligramos
16480679 1 mg 1 miligramo
16449676 50 mg 50 miligramos
16424416 100 mg 100 miligramos
16405857 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100687
MedChemExpress GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.
GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF-PF-3777
Forma física Solid
CAS 77603-42-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H7N3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 8-Nitrotryptanthrin
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (21.83 mM; Need warming)
SMILES O=C1N2C(C(C3=C2C=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=NC4=CC=CC=C41
Peso molecular (g/mol) 293.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.23
Porcentaje de pureza 98.56%