Learn More
GNF-6231, MedChemExpress
Código de producto. 16475737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475737 5 mg 5 miligramos
16464306 100 mg 100 miligramos
16462998 10 mg 10 miligramos
16459566 50 mg 50 miligramos
16430016 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100408
MedChemExpress GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.
GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF-6231
CAS 1243245-18-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FN6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (80.27 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(N2CCN(C(C)=O)CC2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(F)=NC=C4)C(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 448.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.49
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death