Learn More
Tocris Bioscience™ GNF 5
Descripción
Selective, non-ATP competitive allosteric inhibitor of Bcr-Abl (IC50 = 220 nM for wild-type Abl). Binds the myristate-binding site of Abl. Acts in combination with nilotinib to inhibit T315I Bcr-Abl in vitro and in vivo. Analog of GNF 2 (Cat. No. 4399).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNF 5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.37 |
| Peso molecular | 418.376 |