Learn More
GNF-5, MedChemExpress
Código de producto. 16456906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456906 100 mg 100 miligramos
16436788 10 mg 10 miligramos
16402867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15738
MedChemExpress GNF-5, an analogue of GNF-2 with improved pharmacokinetic properties, is a selective non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl with an IC50 value of 0.22±0.1 uM (Wild type Abl).
GNF-5, an analogue of GNF-2 with improved pharmacokinetic properties, is a selective non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl with an IC50 value of 0.22±0.1 uM (Wild type Abl).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF-5
CAS 778277-15-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17F3N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.12 mM)
SMILES FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1NC2=NC=NC(C3=CC=CC(C(NCCO)=O)=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 418.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.37
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease