Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNF-5 |
| CAS | 778277-15-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C20H17F3N4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.37 |
| Clave InChI | IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC(NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-hydroxyethyl)-3-(6-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide |
| Peso molecular (g/mol) | 418.38 |