Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNE7915 |
| CAS | 1351761-44-8 |
| Sinónimo | [4-[[4-(etilamino)-5-(trifluorometilo)-2-pirimidinil]amino]-2-fluoro-5-metoxifenilo]-4-morfolinilmetanona |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C19 H21 F4 N5 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443,40 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |