Learn More
GNE-781, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[7-(Difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide |
| CAS | 1936422-33-1 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N O . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | GNE-781, 3-[7-(Difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2)3-6-5;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CON |
| Nombre IUPAC | O-(2-metilpropil)hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 125.597 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.061 |