Learn More
GNE-781, MedChemExpress
Descripción
GNE-781 is an orally active, highly potent and selective CBP inhibitor with an IC50 of 0.94 nM in TR-FRET assay. GNE-781 also inhibits BRET and BRD4(1) with IC50s of 6.2 nM and 5100 nM, respectively. GNE-781 displays antitumor activity in an MOLM-16 AML xenograft model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNE-781 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1936422-33-1 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H33F2N7O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC(N(C2CCOCC2)N=C3N4CCCC5=C4C=C(C(F)F)C(C6=CN(C)N=C6)=C5)=C3C1)NC |
| Mostrar más |