Learn More
GNE-6776, MedChemExpress
Código de producto. 16496867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496867 5 mg 5 miligramos
16475126 100 mg 100 miligramos
16434168 10 mg 10 miligramos
16430517 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16496867
Marca: Medchem Express HY107986
MedChemExpress GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-6776
CAS 2009273-71-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES CCC(C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(N)N=C2)=C2C3=CC=C(C(NC)=O)N=C3
Peso molecular (g/mol) 348.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.4
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death