Learn More
GNE-6640, MedChemExpress
Código de producto. 16475556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475556 100 mg 100 miligramos
16464738 10 mg 10 miligramos
16453226 25 mg 25 miligramos
16427457 5 mg 5 miligramos
16411027 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112937
MedChemExpress GNE-6640 is a selective and non-covalent inhibitor of ubiquitin epecific peptidase 7 (USP7), with IC50 values of 0.75 μM, 0.43 μM, 20.3 μM and 0.23 μM for full length USP7, USP7 catalytic domain, full length USP43 and Ub-MDM2, respectively.
GNE-6640 is a selective and non-covalent inhibitor of ubiquitin epecific peptidase 7 (USP7), with IC50 values of 0.75 μM, 0.43 μM, 20.3 μM and 0.23 μM for full length USP7, USP7 catalytic domain, full length USP43 and Ub-MDM2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-6640
CAS 2009273-67-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18N4O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C(CC)C(C3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=CN=C2N)C=C1
Peso molecular (g/mol) 330.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.38
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease