Learn More
GNE-3511, MedChemExpress
Descripción
GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GNE-3511 |
| CAS | 1496581-76-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H26F2N6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (70.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=NC(NC2=NC(N3CC(F)(F)CC3)=CC(C4CCN(C5COC5)CC4)=C2)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 440.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.49 |
| Mostrar más |