Learn More
GNE 220 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16434096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434096 25 mg 25 miligramos
16422638 5 mg 5 miligramos
16410439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16434096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00428A
MedChemExpress GNE 220 (hydrochloride) is a potent and selective inhibitor of MAP4K4, with an IC50 of 7 nM.
GNE 220 (hydrochloride) is a potent and selective inhibitor of MAP4K4, with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE 220 hydrochloride
CAS 2448286-21-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27ClN8
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.4 mg/mL (11.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (10.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NC(C)=C(NC3=NC=C(C4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)C=C36)C6=N2)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 474.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.99
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease