Learn More
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16480689
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480689 1 mg 1 miligramo
16473148 10 mg 10 miligramos
16425887 5 mg 5 miligramos
16409706 50 mg 50 miligramos
16404446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480689 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100742
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN2O3S2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Peso molecular (g/mol) 499.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.04
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death