Learn More
GNE-131, MedChemExpress
Código de producto. 16494608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494608 10 mg 10 miligramos
16490907 50 mg 50 miligramos
16465456 100 mg 100 miligramos
16447327 5 mg 5 miligramos
16423166 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112279
MedChemExpress GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-131
CAS 1629063-81-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N4O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (282.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC1=NN=C2N1C=C(C3CC3)C(OCC45C[C@@H](C6)C[C@@H](C[C@@H]6C5)C4)=C2)(C7CC7)=O
Peso molecular (g/mol) 442.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.57
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation