Learn More
GN44028, MedChemExpress
Descripción
GN44028 is a potent and orally active hypoxia inducible factor (HIF)-1α inhibitor, with an IC50 of 14 nM. GN44028 inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. GN44028 can be used in the research of cancers.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GN44028 |
| CAS | 1421448-26-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H15N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (163.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(NC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)=NNC4=C1CC5=CC=CC=C45 |
| Peso molecular (g/mol) | 305.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.33 |
| Mostrar más |