missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva GN Metricel™ Filtros de disco de membrana

Código de producto. 30057719
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
30057719 0,45 μm paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30057719 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 66191ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Certificado para el análisis microbiológico de aguas potables, residuales, de proceso y naturales de acuerdo con la Técnica de Filtrado de Membrana referenciada en Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales.

Características

  • Para análisis microbiológicos
  • Éteres de celulosa mixtos
  • Cuantificación bacteriana fácil
  • Ideal para el aislamiento y enumeración de coliformes totales y fecales, E.
  • Hecho de ésteres de celulosa mixtos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Rollo
Material Celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Cantidad 100 unidades
Tipo Rejilla
Diámetro (métrico) 47 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.