Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit GN-ID B
Código de producto. 17313221 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 tiras reactivas
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17313221 24 tiras reactivas 25 tests
1 options
Código de producto. 17313221 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor MID65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts GN-ID B - Para su uso como sistema de 12 pruebas adicionales para la identificación de diversas bacterias gramnegativas y positivas a oxidasa.
El kit Microgen Bioproducts GN-ID B amplía el formato a un sistema de identificación de 24 sustratos para Enterobacteriaceae y bacilos gramnegativos, no exigentes y positivos a oxidasa.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Las tiras reactivas contienen 12 sustratos bioquímicos (gelatina, malonato, inositol, sorbitol, ramnosa, sacarosa, lactosa, arabinosa, adonitol, rafinosa, salicina, arginina, TDA, nitrato)
Formato 24 tiras reactivas
Tipo de muestra Aislamiento bacteriano
Sensibilidad >99%
Tipo Tira reactiva
Para utilizar con (aplicación) Tira reactiva que se encuentra en otros kits
Incluye 24 tiras reactivas
N.º de reacciones 12 por tira reactiva
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Cartón con bolsas y bandeja de sujeción de tiras
Cantidad 24 tiras reactivas
Especie Todas las Enterobacteriaceae reconocidas actualmente y una amplia gama de bacilos gramnegativos positivos a oxidasa
Especificidad >99%
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba De 18 a 24 horas de incubación para Enterobacteriaceae y después de 48 horas para aislados positivos de oxidasa