Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sistema de identificación de sustrato GN-ID A 12
Código de producto. 17383211 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Tiras reactivas de 60 A
Tamaño de la unidad:
60 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17383211 Tiras reactivas de 60 A 60 tests
1 options
Código de producto. 17383211 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor MID64
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts GN-ID A - Para la identificación de bacterias gramnegativas aerobias y anaerobias facultativas.
  • Microgen GN-ID A es un cómodo sistema de identificación de 12 sustratos para las enterobacterias más comúnmente aisladas.
  • El sistema Microgen GN-ID A sirve para la identificación de las enterobacterias comúnmente encontradas a partir de muestras alimentarias o médicas, incluidas muestras urinarias y aislados de heridas comunes.
  • Para aplicaciones clínicas más amplias y para muestras veterinarias e industriales, se logra la identificación de todas las especies reconocidas actualmente de Enterobacteriaceae y una amplia gama de bacilos gramnegativos positivos a oxidasa con la adición del sistema de bidentificación GN-ID.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Las tiras reactivas contienen 12 sustratos bioquímicos (lisina, ornitina, H2S, glucosa, manitol, xilosa, Indole, ureasa, Voges Proskauer, citrato, TDA, nitrato)
Formato Tiras reactivas de 60 A
Tipo de muestra Aislamiento bacteriano
Sensibilidad >99%
Tipo Tira reactiva
Para utilizar con (aplicación) Un sistema de identificación para todas las enterobacterias actualmente reconocidas y una amplia gama de bacilos gramnegativos positivos a oxidasa
Incluye Tiras reactivas de 60 A
N.º de reacciones 12/tira reactiva
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Cartón con bolsas y bandeja de sujeción de tiras
Cantidad Tiras reactivas de 60 A
Especie Todas las Enterobacteriaceae reconocidas actualmente y una amplia gama de bacilos gramnegativos positivos a oxidasa
Especificidad >99%
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba De 18 a 24 horas de incubación para Enterobacteriaceae y después de 48 horas para aislados positivos de oxidasa