Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana GN-6 de 0,45 μm
Código de producto. 17184551
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de superficie:
Con rejilla
Liso
N.° por paquete:
10 paquetes de 200 unidades
200/paquete
5 paquetes de 200 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de superficie N.° por paquete unitSize
17184551 Con rejilla 200/paquete paquete de 200
17124541 Con rejilla 5 paquetes de 200 unidades paquete de 1000
17154551 Con rejilla 10 paquetes de 200 unidades paquete de 2000
17174551 Liso 200/paquete paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17184551 Proveedor Cytiva (formerly Pall Lab) N.º de proveedor 66278
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La membrana certificada de 0,45 μm para el análisis microbiológico cumple o supera las especificaciones reglamentarias.
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
N.° por paquete 200/paquete
Método de esterilización Gamma Irradiated
Tipo de superficie Con rejilla
Diámetro (métrico) 47 mm