Learn More
Tocris Bioscience™ GN 44028
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18751068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18751068 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18751068 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5655/10
Potent HIF-1α inhibitor
GN 44028 is a potent HIF-1α inhibitor (IC50 = 14 nM). Inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. Cytotoxic to a range of cancer cell types in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine
CAS 1421448-26-1
Cantidad 10 mg
Objetivo HIF Inhibitors
Fórmula molecular C18N15N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.33
Pureza >98%