Learn More
GN 44028, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GN 44028 |
| CAS | 1421448-26-1 |
| Fórmula molecular | C18N15N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15N3O2/c1-2-4-13-11(3-1)9-14-17(13)20-21-18(14)19-12-5-6-15-16(10-12)23-8-7-22-15/h1-6,10H,7-9H2,(H2,19,20,21) |
| SMILES | C12=CC=CC=C1C3=C(C2)C(NC4=CC5=C(C=C4)OCCO5)=NN3 |
| Peso molecular (g/mol) | 305.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1164 |