Learn More
GMX1778, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N'-cyano-N''-4-pyridinylguanidine |
| CAS | 200484-11-3 |
| Fórmula molecular | C19H22ClN5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GMX1778, CHS 828 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-18(8-6-16)26-14-4-2-1-3-11-23-19(24-15-21)25-17-9-12-22-13-10-17/h5-10,12-13H,1-4,11,14H2,(H2,22,23,24,25) |
| SMILES | Clc1ccc(OCCCCCCNC(=Nc2ccncc2)NC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[6-(4-clorofenoxi)hexil]-3-ciano-2-piridin-4-ilguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 371.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1513 |