Learn More
R&D Systems™ GMP Recombinant Human Serum Albumin
Código de producto. 31900399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31900399 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 31900399 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HSA01GMP50ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mL
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems