Learn More
R&D Systems™ GMP Human T Cell Media
Código de producto. 30306025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30306025 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 30306025 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor CCM038GMP1B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.99€
    348.60€ / 1 litros
    Ahorro 46.39€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
For robust T cell expansion with GMP-grade media in xeno-free conditions
/////Phenol Red-Free formulation in 1 L bottles (CCM038-GMP-1L) or 1 L bags (CCM038-GMP-1B)/////Robust T cell expansion under xeno-free conditions/////Optimized for use with Bio-Techne cytokines and G-Rex™ bioreactors/////Compatible with a variety of T cell activation methods/////Supports T cell expansion from PBMCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1000 mL
Especie Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2-8 °C and protected from light. Do not use past the use by date on the Certificate of Analysis.