Learn More
R&D Systems™ GMP Human AB Serum
Código de producto. 31963025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31963025 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 31963025 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HABS001GMP100ML
 Artículo restringido
En stock
GMP grade media supplement for cell therapy workflows.
/////Used to formulate 2 liters of GMP Human T Cell Media at 5% supplementation/////cGMP, Xeno-free, and testing is compliant with requirements outlined in 21 CFR 610.40/////Extensive viral testing done at the donor and pool levels/////Small donor pool derived material///// Heat inactivation protocol available///// Have questions? See our FAQs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product frozen at ≤ -10°C. See Use by Date on the Certificate of Analysis.
Cantidad 100 mL
Fuente Human
Línea de productos R&D Systems
Estado normativo GMP