Learn More
Thermo Scientific™ GMP Certificación en EE. UU., verificación conforme a la norma EN12469 y mantenimiento preventivo para cabinas de bioseguridad (en garantía)
Descripción
GMP Plan de servicio: en garantía (IW) (parte de los planes de garantía regulatoria)
Descripción general
- Diseñado para cabina de bioseguridad durante el período de garantía.
- Proporciona atención continua y documentación para mantener GMP cumplimiento.
Servicios incluidos
- Certificación: en los Estados Unidos, NSF 49 se proporcionará la certificación BSC para los equipos, mientras que en Europa, la verificación se realizará de acuerdo con las normas EN 12469.
- Mantenimiento preventivo: Inspecciones de rutina utilizando procedimientos estándar para garantizar que se mantenga el rendimiento del equipo. Los procedimientos incluyen inspección, limpieza, reemplazo de piezas desgastadas, pruebas de rendimiento y ajuste.
Beneficios adicionales
- Compromiso de soporte prioritario prioritario: al siguiente día hábil (NBD) en ubicaciones seleccionadas.
- Garantía y cobertura de reparación con todo incluido, incluidas las piezas de repuesto.
- Coordinador de cuenta exclusivo para GMP documentación y programación.
- Soporte para la personalización de documentos de cumplimiento.
- 50 % de descuento en soluciones de monitorización remota y complementos opcionales (p. ej., mapeo de temperatura adicional, recalificación).
- 1 h consulta para obtener orientación sobre el servicio de apoyo.
- Acceso ilimitado al aprendizaje electrónico.
Resultados de los clientes
- Reducción de los costes de los servicios y cumplimiento normativo continuo.
- Respuesta prioritaria y reducción del tiempo de inactividad con la cobertura garantizada.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cabinas de seguridad para productos biológicos |
| Duración | 1 año |
| Tipo de producto | Servicio |
| Service Offering | Mantenimiento preventivo |