Learn More
AcroBiosystems GMP ActiveMax™ Perlas CD3/CD28 para la activación/expansión de células T humanas
Código de producto. 31453495 Tienda ACROBiosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 mg
Código de producto. Cantidad
31453495 400 mg
1 options
Código de producto. 31453495 Proveedor AcroBiosystems N.º de proveedor GMPMBS001400mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
GMP ActiveMax™ Las perlas CD3/CD28 de activación/expansión de células T humanas se expresan a partir de células humanas
GMP ActiveMax™ Las perlas CD3/CD28 de activación/expansión de células T humanas se expresan a partir de células humanas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación GMP ActiveMax Las perlas CD3/CD28 para activación/expansión de células T humanas se suministran con 5 x 107 perlas/ml en PBS, pH 7,4, con 0,1 % de albúmina sérica humana recombinante (HSA recombinante).
Contenido y almacenamiento El producto DEBE almacenarse entre 2 °C y 8 °C °al recibirlo; Este producto es estable después de almacenarlo entre 2 °C y 8 °C durante 5 años en condiciones estériles.
Tamaño de partículas 5.5 μm
Cantidad 400 mg
Para utilizar con (aplicación) Activación/expansión de células T
Especie Humano
Suficiente para 4 x 10 9 cuentas