Learn More
Tocris Bioscience™ GMB 475
Código de producto. 18769356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18769356 5 mg 5 miligramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18769356 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7265/5
Aproveche y ahorre este verano
Usar código promocional 27950
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
BCR-ABL1 kinase PROTAC™
GMB 475 is a BCR-ABL1 kinase PROTAC™ Degrader. Induces degradation of BCR-ABL1 and cABL1, inhibits downstream STAT5 signaling and suppresses cell proliferation in chronic myeloid leukemia cells lines. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 S,4 R)-1-(-3,3-Dimethyl-2-(2-(2-(4-(6-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)ethoxy)acetamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2490599-18-1
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C43H46F3N7O7S
Pureza 0.98