Learn More
Tocris Bioscience™ GM 6001
Descripción
Broad spectrum MMP inhibitor. Reduces infarct volume following middle cerebral artery occlusion in an ischemic mouse model. Also inhibits human skin fibroblast collagenase (Ki = 0.4 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GM 6001 |
| CAS | 142880-36-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C20H28N4O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.46 |
| Pureza | >95% |
| Peso molecular | 388.468 |