Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Código de producto. 15447039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447039 5 mg 5 miligramos
15457039 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447039 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65687.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142880-36-2
Fórmula molecular C20H28N4O4
Sinónimo Galardina; N-[(2R)-2-(hidroxamida-carbonilo-metilo)-4-metilpentanoilo]-L-triptofano metilamida
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un potente inhibidor del ácido hidroxámico de amplio espectro, que puede penetrar en las células, de las metaloproteinasas de la matriz.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,50
Sensibilidad Sensible a la humedad
Tipo de producto GM 6001
Formulario Sólido
Clave InChI NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
SMILES CNC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO
Nombre IUPAC (2R)-N'-hydroxy-N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Peso molecular (g/mol) 388.47