Learn More
GlyRS-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16466967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466967 5 mg 5 miligramos
16444248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108940
MedChemExpress GlyRS-IN-1 is a glycyl-tRNA synthase (GlyRS) inhibitor extracted from patent WO 2017066459 A1. GlyRS-IN-1 can also inhibit the growth of bacteria.
GlyRS-IN-1 is a glycyl-tRNA synthase (GlyRS) inhibitor extracted from patent WO 2017066459 A1. GlyRS-IN-1 can also inhibit the growth of bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GlyRS-IN-1
CAS 112921-11-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N7O7S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (247.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(CN)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 403.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.37
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death