Learn More
Glifosfato-FMOC, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyphosate-FMOC |
| CAS | 1373205-41-4 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N O7 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25) |
| SMILES | OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(fosfonometil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 391.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.0821 |